Documenti fondamentali
Z743030
Julabo® CORIO CD heating circulator
CD-BC4, bath capacity 3 L (4.5 L), temperature 20-150 °C, stainless steel bath, AC/DC input 230 V AC, UK plug
Scegli un formato
1 EA
1.990,00 €
1.990,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.990,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
1.990,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
stainless steel bath
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Julabo 9012504
Campo di misura della temperatura
20-150 °C
Capacità bagno
3 L (4.5 L)
Largh. × lungh. × alt. esterne
23 cm × 41 cm × 42 cm
Larg. × lung. × alt. apertura
13 cm × 15 cm × 15 cm
Descrizione generale
CORIO CD heating circulators feature professional technology for high standards. These units facilitate internal temperature control in the bath tank or control of externally connected applications.
Your advantages
  • Models for internal and external applications
  • Bright, white, easy to read display
  • Very quiet
  • Easy pump change-over between internal and external circulation
  • USB connection
  • High-quality bath tanks made of stainless steel with bath lid and drain tap
  • Integrated cooling coil for counter-cooling
Note legali
CORIO is a trademark of Julabo GmbH
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)