Z743039
Julabo® CORIO™ CD heating circulator
CD-BC26, bath capacity 19 L (26 L), temperature 20-150 °C, stainless steel bath, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Scegli un formato
2.830,00 €
Scegli un formato
About This Item
2.830,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel bath
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Julabo 9012526
Campo di misura della temperatura
20-150 °C
Capacità bagno
19 L (26 L)
Largh. × lungh. × alt. esterne
39 cm × 62 cm × 48 cm
Larg. × lung. × alt. apertura
26 cm × 35 cm × 20 cm
Descrizione generale
Your advantages
- Models for internal and external applications
- Bright, white, easy to read display
- Very quiet
- Easy pump change-over between internal and external circulation
- USB connection
- High-quality bath tanks made of stainless steel with bath lid and drain tap
- Integrated cooling coil for counter-cooling
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)