Documenti fondamentali
Z742947
Julabo® CORIO C heating immersion circulator
temperature 20-100 °C, AC/DC input 230 V AC, UK plug
Scegli un formato
1 EA
865,00 €
865,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
865,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
865,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Julabo 9011000
Campo di misura della temperatura
20-100 °C
Largh. × lungh. × alt.
13.2 cm × 16 cm × 36.2 cm
Descrizione generale
The CORIO C Immersion Circulator is the basic model of the CORIO circulator portfolio. The bath attachment clamp is included in delivery and facilitates mounting of the circulator on any bath tank up to 30 liters.
Your advantages
  • Precise temperature control
  • Iintegrated timer function. When the set time has elapsed, a signal sounds and the device switches off. Setting range: 0 ... 999 minutes
  • For internal standard applications
  • For bath tanks with a max. filling volume of 30 liters
  • Bright, white, easy to read display
  • Very quiet
  • Easy operation
  • Class I (NFL) according to DIN 12876-1
LED Temperature Display
2kW heating capacity
6 L/min Circulation capacity flow rate
Cooling coiloptional
Usable immersion depth16.6 cm
Note legali
CORIO is a trademark of Julabo GmbH
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)