Documenti fondamentali
Z743005
Julabo® CORIO CD heating circulator with open bath
CD-BT27, capacity 20 L (27 L), temperature 20-100 °C, transparent plastic bath, AC/DC input 230 V AC, UK plug
Scegli un formato
1 EA
1.700,00 €
1.700,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.700,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
1.700,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
transparent plastic bath
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Julabo 9012327
Campo di misura della temperatura
20-100 °C
Capacità
20 L (27 L)
Largh. × lungh. × alt. esterne
38 cm × 58 cm × 43 cm
Larg. × lung. × alt. apertura
30 cm × 35 cm × 20 cm
Descrizione generale
The Open Heating Bath Circulators of the new CORIO series feature high-quality bath tanks made of stainless steel and pump connections.
Your advantages
  • Models for internal and external applications
  • Bright, white, easy to read display
  • Very quiet
  • Easy pump change-over between internal and external circulation
  • USB connection
  • High-quality bath tanks made of stainless steel
  • Integrated drain screw (except B5)
Cooling coil and bath cover available as optional accessories
Note legali
CORIO is a trademark of Julabo GmbH
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)