Documenti fondamentali
Z742675
Artis Tweezer
Style 2A-SA
Sinonimo/i:
Artis Tweezer
Scegli un formato
1 EA
11,60 €
11,60 €
Prezzo di listino12,50 €Risparmia il 7%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
11,60 €
About This Item
Codice UNSPSC:
27112105
NACRES:
MA.01
11,60 €
Prezzo di listino12,50 €Risparmia il 7%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
tip style (Straight flat)
Produttore/marchio commerciale
Aven 18049ARS
tecniche
PCR: suitable
Lunghezza
115 mm (4.5 in.)
Descrizione generale
Aven′s innovative Artis Tweezers have set a new precedent for precision. Our cutting edge design features a angled bend at the end of the tip, which provides a softer overall grip with a large surface area that reduces hand fatigue, enhancing productivity.
The durable tweezers are protected by an attractive ESD safe coating, and the highly polished stainless steel tips with rounded edges allow operators to handle very fine wire, miniature parts, electrical components, and other delicate materials in a confined space without risk of damage.
Applicazioni
For general assembly. Straight flat points for gripping and holding small chips
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6