Exactly as described, for a reasonable cost and an expedient delivery! Couldn't ask for better service.
Z168777
Stainless steel forceps
Fine tip, straight
Sinonimo/i:
laboratory tweezers
Scegli un formato
28,60 €
Scegli un formato
About This Item
28,60 €
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 1 ea
Lunghezza
4 1/4 in.
Descrizione generale
Applicazioni
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)