Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 ea | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 91,00 € |
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41122405
NACRES:
NB.35
eCl@ss:
32035504
91,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimaterial
Inox alloy
L
4 1/4 in. (11 cm)
tip W × D
0.05 mm × 0.02 mm , straight
General description
Bevelled, very fine shanks
Analysis Note
Biology grade
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| material Inox alloy | material - | material - | material - |
| tip W × D 0.05 mm × 0.02 mm , straight | tip W × D - | tip W × D - | tip W × D - |
| L 4 1/4 in. (11 cm) | L 4 1/2 in. | L 4 1/4 in. | L 4 1/2 in. |
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?