Documenti fondamentali
Z740858
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials graduated cylinder, class A, meets DIN ISO 4788
capacity 25 mL, subdivision, 0.50 mL, tol. 0.25 mL, Graduated "To Contain", plastic bumper, hex base
Scegli un formato
1 EA
31,78 €
31,78 €
Prezzo di listino45,40 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
31,78 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
31,78 €
Prezzo di listino45,40 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
subdivision 0.50 mL
Confezionamento
pkg of 1
tol. measuring range
0.25 mL
Capacità
25 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Clear borosilicate glass graduated cylinders with safety hexagonal base. Pour spout is offset of base point so that if cylinder tips the spout won′t be damaged. Hex base prevents the cylinder from rolling off a bench. Meets DIN ISO 4788 Class A tolerances and specifications. Complete with plastic bumper. Graduated “To Contain”.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)