Documenti fondamentali
Z740665
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials Erlenmeyer flask, PTFE lined screw cap
capacity 50 mL, 24-410 thread, volume 20-50 mL, accuracy: 10 mL
Scegli un formato
6 EA
190,00 €
190,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
6 EA
190,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
190,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
black phenolic cap (with PTFE liner)
borosilicate glass flask
flat bottom
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pkg of 6 ea
Campo di misura del volume
20-50 mL, accuracy: 10 mL
Capacità
50 mL
Raccordi
24-410 thread
Descrizione generale
Clear borosilicate glass Erlenmeyer flask with a threaded top and a black phenolic cap with a PTFE liner. White reference graduations and marking spot. ASTM E1404.
Altre note
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)