Documenti fondamentali
Z169161
Sigma-Aldrich
Aldrich® large glass beaker
capacity 20 L
Sinonimo/i:
Aldrich glassware, Glass beaker, Large glass container
Scegli un formato
1 EA
875,00 €
875,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
875,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
875,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
Caratteristiche
graduations: no
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Alt. × diam. est.
430 mm × 285 mm
Capacità
20 L
Descrizione generale
Heavy-wall, borosilicate glass, non-graduated.
Applicazioni
Aldrich® large glass beaker is ideal for your routine lab work.
Altre note
Browse all glass beakers
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Domande
  1. Hi, Is this glass beaker safe for hotplate use: Z169161? What is the maximum temperature that can be applied? Is there any documents for this item. Thanks.
    1 risposta
    1. This item is made of borosilicate glass which has a heat capacity of 450 degrees C and is fine to use on a hotplate. Avoid placing the heated item immediately on a cool surface such as a benchtop.