In the previous inquiry, the dimensions provided were as follows: height is 9.5 inches, inner diameter is 4 3/4 inches, and outer diameter is 4 7/8 inches.
Z740613
Aldrich® Essentials beaker, Berzelius
tall form, capacity 2000 mL, volume 200-2000 mL
Scegli un formato
189,00 €
Scegli un formato
About This Item
189,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
Caratteristiche
subdivision 100 mL
Confezionamento
pkg of 4 ea
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Campo di misura del volume
200-2000 mL
Capacità
2000 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
-
Can you provide the outer and inner diameter of the product?
1 risposta-