Documenti fondamentali
Z740611
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Berzelius
tall form, capacity 1000 mL, volume 50-1000 mL
Scegli un formato
6 EA
170,00 €
170,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
6 EA
170,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
170,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
Caratteristiche
subdivision 50 mL
Confezionamento
pkg of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Campo di misura del volume
50-1000 mL
Capacità
1000 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Borosilicate glass, Berzelius, tall form beaker with reference graduations and pour spout. Standard uniform walls and flat bottom for even heat distribution.
Altre note
Browse all glass beakers
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)