Documenti fondamentali
Z740605
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Berzelius
tall form, capacity 600 mL, volume 50-500 mL
Scegli un formato
24 EA
188,30 €
188,30 €
Prezzo di listino269,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
24 EA
188,30 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
188,30 €
Prezzo di listino269,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
Caratteristiche
subdivision 50 mL
Confezionamento
pkg of 24 ea
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Campo di misura del volume
50-500 mL
Capacità
600 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Borosilicate glass, Berzelius, tall form beaker with reference graduations and pour spout. Standard uniform walls and flat bottom for even heat distribution.
Altre note
Browse all glass beakers
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)