Documenti fondamentali
Z682454
Sigma-Aldrich
Ace vapor duct tube, for condenser "V" assembly
joint: ST/NS 29/32, L 45 mm, fits Büchi® models R-210/R-215
Sinonimo/i:
Ace vapor duct tube, for condenser "V" assembly
Scegli un formato
1 EA
151,00 €
151,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
151,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
151,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS29/32
Produttore/marchio commerciale
Büchi equivalent, 46962
Lunghezza
45 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
The vapor duct tube accessories are for Büchi condenser "V" assemblies, and will fit either Büchi Rotavapor model R-210/R-215 or R-114/R-144.
Combi-clips: not included.
Note legali
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)