Documenti fondamentali
Z569941
Sigma-Aldrich
Aldrich® sleeve stopper septa, fluoroelastomer FKM
bottom I.D. × O.D. 4.2 mm × 10.7 mm, black, fits 10/30 joints
Scegli un formato
25 EA
56,00 €
56,00 €
Prezzo di listino112,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 EA
56,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
56,00 €
Prezzo di listino112,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
fluoroelastomer FKM septa
Diam. int. × diam. est. base
4.2 mm × 10.7 mm
Colore
black
Categorie correlate
Descrizione generale
These septa are made from fluoroelastomer FKM which is highly resistant to a broad range of solvents.
An elastomeric study done at Sigma-Aldrich compared the solvent compatibility (resistance) of FKM and EPDM rubber, Fig. 1. A Sealability Factor was determined for each elastomer. Septa materials with lower sealability factor values, such as the Fluoroelastomer FKM, correlate with better solvent compatibility.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3