Documenti fondamentali
Z682438
Ace vapor duct tube, for condenser "A" assembly
joint: ST/NS 29/32, L 160 mm, fits Büchi® models R-210/R-215
Scegli un formato
1 EA
123,00 €
123,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
123,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
123,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS29/32
Produttore/marchio commerciale
Büchi equivalent, 46964
Lunghezza
160 mm
Descrizione generale
The vapor duct tube accessories are for Büchi® condenser "A" assemblies, and will fit either Büchi evaporator models R-210/R-215 or R-114/R-144.
Combi-clips: not included.
Note legali
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2