Documenti fondamentali
Z565660
Sigma-Aldrich
Sleeve stopper
bottom I.D. × O.D. 2.2 mm × 4.5 mm, red
Scegli un formato
100 EA
50,26 €
50,26 €
Prezzo di listino71,80 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
50,26 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
50,26 €
Prezzo di listino71,80 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
natural rubber
Caratteristiche
Use with 7 mm O.D. NMR tubes
Diam. int. × diam. est. base
2.2 mm × 4.5 mm
Colore
red
Descrizione generale
Sleeve stopper septa are manufactured from pure natural rubber for excellent resealability when used for cannulation techniques or from FKM rubber for high chemical resistance. Natural rubber septa are available in red and white colors and a soft rubber formulation that contains no fillers or coloring agents for super tactility and easy manipulation.
Storage Note for Natural Rubber Septa:
Store septa in a closed bag out of sunlight to retard blooming, which is the formation of a whitish film on the surface of the rubber. Blooming is a natural process and does not affect performance. Remove visible bloom by washing or wiping off before use.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)