Documenti fondamentali
Z681490
BriskHeat® beaker heater insulator
fits beaker size, 1,000 mL
Scegli un formato
1 EA
216,00 €
216,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
216,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41102405
NACRES:
NB.76
216,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
fits beaker size 1,000 mL
Produttore/marchio commerciale
BriskHeat
Altezza
114 mm
4.5 in.
Descrizione generale
  • Silicone impregnated cloth facing and liner
  • ¼ in. fiberglass insulation
  • Hook and loop closure
Note legali
BriskHeat is a registered trademark of BriskHeat Corp.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)