Documenti fondamentali
Z175633
Sigma-Aldrich
Silicone insulating tape
roll W 1 in. × 12 yard, red
Scegli un formato
1 EA
41,40 €
41,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
41,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.35
41,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Sterilità
non-sterile
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Larghezza rotolo
1 in. × 12 yard
Colore
red
Descrizione generale
Shape-conforming, fuses to itself. Insulates against moisture, heat, and cold. No adhesive residue left upon removal. Useful temperature range: -65 to 260°C.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)