Documenti fondamentali
Z568694
Sigma-Aldrich
Aldrich® combustion apparatus flask, with stopper and pinch clamp
capacity 1000 mL
Scegli un formato
1 EA
437,00 €
437,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
437,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
437,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
conical
single-neck
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Stopper
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Capacità
1000 mL
Descrizione generale
Heavy-wall borosilicate glass conical flask with 35/25 ball joint stopper. Use with a detachable platinum sample carrier suspended from the stopper hook. Pinch clamp holds stopper in place during combustion.
Order platinum carrier and sample wrappers separately.
Based on a design by C.L. Ogg, R.B. Kelly, and J.A. Connelly. See Microchemical Techniques, N.D. Cheronis, Ed. Interscience, 1962, pp 427-433.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)