Documenti fondamentali
SYND214200
Synthware vacuum jacketd Vigreux distillation head
joint: ST/NS 24/40, thermometer joint: ST/NS 10/18, column H 200 mm, immersion depth 25 mm
Sinonimo/i:
Synthware D214200, short path head, Vigreux distilling head
Scegli un formato
1 EA
416,00 €
416,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
416,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.51
416,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
thermometer joint: ST/NS10/18
joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware D214200
Alt. colonna
200 mm
Prof. immersione
25 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Vacuum jacketed Vigreux distillation head having a sealed on condenser, braced for strength. Vacuum adapter has an inner joint and a sealed in drip tip. To be used with a 25 mm immersion thermometer
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)