Documenti fondamentali
Z646326
Sigma-Aldrich
Aldrich® drum fittings
rigid spout for 20/30 L Aldrich drums
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
Diametro
70 mm
Descrizione generale
Robust PP drum fittings designed to fit Aldrich 5, 10, 20, 30 & 60 L plastic drums, making chemical dispensing from our containers safe and simple.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)