Documenti fondamentali
Z529036
Sigma-Aldrich
Aldrich® can/drum adapters
Buttress-thread adapter
Scegli un formato
1 EA
236,00 €
236,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
236,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.01
236,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Descrizione generale
2 in. NPT thread to 2 in. buttress-thread for Aldrich plastic cans and drums.
Chemically inert PBT adapters permit the attachment of pumps and bottle-top dispensers to Aldrich 5 gal cans or drums.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Metal drum pump fits 5gal. can, FM approved
Z555363
Metal drum pump