Documenti fondamentali
Z646261
Sigma-Aldrich
Aldrich® drum fittings
vented faucet for 60 L Aldrich drums
Scegli un formato
5 EA
110,00 €
110,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 EA
110,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
110,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Diametro
60 mm
Descrizione generale
Robust PP drum fittings designed to fit Aldrich 5, 10, 20, 30 & 60 L plastic drums, making chemical dispensing from our containers safe and simple.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)