Documenti fondamentali
BR131100
BRAND® stopcock for storage / aspirator bottles and drums
polypropylene
Sinonimo/i:
Stopcocks
Scegli un formato
1 EA
17,60 €
17,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
17,60 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
17,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polypropylene
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 131100
Dimens. connessioni
3/4 in.
Descrizione generale
The BRAND® stopcock for storage and aspirator bottles and drums is designed to fit all sizes, providing a versatile solution for fluid management in laboratory settings. It features a polypropylene (PP) adapter, ensuring compatibility with various containers. The stopcock comes with two FKM seals
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)