Documenti fondamentali
Z612006
Julabo® bath tubing
metal (triple insulated with connector M16x1), L 1 m
Scegli un formato
1 EA
385,00 €
385,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
385,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.77
385,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
metal (triple insulated with connector M16x1)
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Julabo 8930210
Parametri
−100-350 °C temperature
Lunghezza
1 m
Categorie correlate
Descrizione generale
Flexible connection of the application to the temperature control instrument for optimal use in the respective temperature range.
Note legali
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)