Documenti fondamentali
Z549622
Sigma-Aldrich
Stopcock Adapter
PTFE side-port stopcock, joint: ST/NS 24/40
Scegli un formato
1 EA
106,00 €
106,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
106,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
106,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PTFE side-port stopcock
Giunto
joint: ST/NS24/40
Categorie correlate
Descrizione generale
Glass and PTFE stopcocks have a 2 mm bore and accommodate 1/4 in. I.D. tubing. Can be used in vacuum or atmospheric applications.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)