Documenti fondamentali
Z610321
Hirschmann® volumetric pipette, Class AS
capacity 40 mL , 0.05 mL accuracy
Scegli un formato
6 EA
90,60 €
90,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
6 EA
90,60 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
90,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
soda-lime glass
Caratteristiche
class AS
Confezionamento
pack of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Hirschmann 1340174
Disponibilità
not available in USA and Canada
Altezza
540 mm
Capacità
40 mL , 0.05 mL accuracy
Colore
amber graduations
Descrizione generale
Conformity certified with dated batch identification, suitable for DIN ISO 9000 laboratories.
Note legali
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)