Prodotti
Applicazioni
Servizi
Documenti
Assistenza
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e biochimica
Clinica e diagnostica
Filtrazione
Prodotti "Alternativa verde"
Microbiologia industriale
Articoli per il laboratorio
Scienza dei materiali
Biologia molecolare e genomica funzionale
Sviluppo e produzione di mAb
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Purificazione dell'acqua
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e sintesi
Clinica e diagnostica
Analisi ambientali e della Cannabis
Analisi e produzione alimentari
Genomica
Scienza e ingegneria dei materiali
Analisi microbiologiche
Sviluppo e produzione di mAb
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Aree di ricerca e patologie di interesse
Purificazione dell'acqua
Produzione conto terzi
Analisi conto terzi
Prodotti su misura
Soluzioni digitali per le life science
Sviluppo e produzione di IVD
Servizi per i prodotti
Assistenza
Schede di sicurezza (SDS)
Certificati d'Analisi (CdA)
Certificati d'Origine (CdO)
Certificati di Qualità (CdQ)
Servizio Clienti
Contatti
Diventate "Site Smart"
FAQ
Qualità e Regulatory
Strumenti di calcolo e app
Webinar
Indietro
Hirschmann
®
volumetric pipette, Class AS
Products
Categoria del prodotto
pipettes (14)
Produttore
Capacità (mL)
Altezza (mm)
Classe della vetreria
Taglio della confezione
Filtra i prodotti
Showing 1-14 of 14
Confronta
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Z610224
Hirschmann
®
volumetric pipette, Class AS,
capacity 1 mL , 0.007 mL accuracy
Espandi
Visualizza i prezzi
Z610305
Hirschmann
®
volumetric pipette, Class AS,
capacity 25 mL , 0.03 mL accuracy
Espandi
Visualizza i prezzi
Z610291
Hirschmann
®
volumetric pipette, Class AS,
capacity 20 mL , 0.03 mL accuracy
Espandi
Visualizza i prezzi
Z610356
Hirschmann
®
volumetric pipette, Class AS,
capacity 100 mL , 0.08 mL accuracy
Espandi
Visualizza i prezzi
Z610240
Hirschmann
®
volumetric pipette, Class AS,
capacity 3 mL , 0.01 mL accuracy
Espandi
Visualizza i prezzi
Z610259
Hirschmann
®
volumetric pipette, Class AS,
capacity 4 mL , 0.015 mL accuracy
Espandi
Visualizza i prezzi
Z610216
Hirschmann
®
volumetric pipette, Class AS,
capacity 0.5 mL , 0.005 mL accuracy
Espandi
Visualizza i prezzi
Z610267
Hirschmann
®
volumetric pipette, Class AS,
capacity 5 mL , 0.015 mL accuracy
Espandi
Visualizza i prezzi
Z610232
Hirschmann
®
volumetric pipette, Class AS,
capacity 2 mL , 0.01 mL accuracy
Espandi
Visualizza i prezzi
Z610275
Hirschmann
®
volumetric pipette, Class AS,
capacity 10 mL , 0.02 mL accuracy
Espandi
Visualizza i prezzi
Z610313
Hirschmann
®
volumetric pipette, Class AS,
capacity 30 mL , 0.03 mL accuracy
Espandi
Visualizza i prezzi
Z610321
Hirschmann
®
volumetric pipette, Class AS,
capacity 40 mL , 0.05 mL accuracy
Espandi
Visualizza i prezzi
Z610348
Hirschmann
®
volumetric pipette, Class AS,
capacity 50 mL , 0.05 mL accuracy
Espandi
Visualizza i prezzi
Z610283
Hirschmann
®
volumetric pipette, Class AS,
capacity 15 mL , 0.03 mL accuracy