Z560413
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir and fritted disc
reservoir volume 500 mL, top joint: threaded 29/32
About This Item
Codice UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE stopcock
Giunto
top joint: threaded29/32
Grado
for chromatography
tecniche
HPLC: suitable
Diam. est. × lungh. effettiva colonna
44 mm × 572 mm
Volume colonna
600 mL
Volume serbatoio
500 mL
Dimensione pori
Por C pore size
Compatibilità
suitable for chromatography
Categorie correlate
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)