Documenti fondamentali
Z560456
Sigma-Aldrich
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir and fritted disc
reservoir volume 2000 mL, top joint: threaded 45/40
Scegli un formato
1 EA
511,00 €
511,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
511,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
511,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PTFE stopcock
Giunto
top joint: threaded45/40
tecniche
HPLC: suitable
Diam. est. × lungh. effettiva colonna
76 mm × 560 mm
Volume colonna
2000 mL
Volume serbatoio
2000 mL
Compatibilità
suitable for chromatography
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)