Documenti fondamentali
Z532088
Sigma-Aldrich
Solid glass plug
O.D. 1/2 in.
Scegli un formato
1 EA
16,38 €
16,38 €
Prezzo di listino23,40 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
16,38 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.43
16,38 €
Prezzo di listino23,40 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
D.E.
1/2 in.
12.7 mm
Descrizione generale
Replace transfer tubing with this plug to make a leakproof Torion seal.
Note legali
Torion is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.
Ricambio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)