CLS70165152
Corning® VISTA™ Petri Dish
dish diam. 150 mm × 20 mm
Sinonimo/i:
glass cell culture dish
Scegli un formato
401,00 €
Scegli un formato
About This Item
401,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
round
soda-lime glass dishes with lids
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid
reusable
Confezionamento
case of 24
Produttore/marchio commerciale
Corning 70165-152
Diam. piastra
150 mm × 20 mm
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)