Documenti fondamentali
Z530492
Sigma-Aldrich
Drying tubes with joint
joint: ST/NS 19/22
Scegli un formato
1 EA
53,50 €
53,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
53,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
53,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
colorless cap
colorless tube
Giunto
joint: ST/NS19/22
Caratteristiche
graduations: no
Lunghezza
95 mm
Descrizione generale
Desiccant area- 27 mm L
The Aldrich drying tubes are made of borosilicate glass and are designed with a bent goose-neck and standard taper jointed end. The tube also contains a desiccant area to hold the desiccant. Joint angle is a 75°.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)