Documenti fondamentali
Z202649
Sigma-Aldrich
Aldrich® low form dewar flask
capacity 350 mL, cylindrical, depth 7 1/2 cm
Scegli un formato
1 EA
343,00 €
343,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
343,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
343,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
Giunto
Joints neck (75)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
fits flask 100 mL
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Diam. int.
8 cm
Capacità
350 mL
Spessore
7 1/2 cm
Descrizione generale
Aldrich low form dewar flask can be used in reactions requiring low temperatures and magnetic stirring. It has a shallow design in hemispherical or cylindrical (semi-flat bottom) configurations. The dewar flask is made of borosilicate glass with protective outer aluminum housing.
For use in reactions requiring low temperatures and magnetic stirring. Shallow design in hemispherical or cylindrical (semi-flat bottom) configurations. Borosilicate glass with protective outer aluminum housing.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)