Documenti fondamentali
Z517739
Sigma-Aldrich
Aldrich® addition funnel with stopcock on pressure-equalization arm
capacity 1 L, joint: ST/NS 29/32
Sinonimo/i:
funnel glass, glass funnel, glass funnels
Scegli un formato
1 EA
1.040,00 €
1.040,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.040,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
1.040,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS29/32
Altezza
560 mm
D.E.
80 mm
Capacità
1 L
Categorie correlate
Descrizione generale
With T-bore stopcock on pressure-equalization arm and 0-3 mm PTFE needle stopcock.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)