Documenti fondamentali
Z548677
Sigma-Aldrich
Aldrich® addition funnel
capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
funnel glass, glass funnel, glass funnels
Scegli un formato
1 EA
254,00 €
254,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
254,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
254,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS24/40
Altezza
430 mm
Capacità
500 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Cylindrical style with 2 mm PTFE stopcock (4 mm for 500 mL capacity).
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)