Documenti fondamentali
SYNF62241L
Synthware pressure equalizing addition funnel
1000 mL, joint: ST/NS 24/40, stopcock: PTFE
Sinonimo/i:
Synthware F62241L, dropping funnel
Scegli un formato
1 EA
304,00 €
304,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
304,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
304,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F62241L
Capacità
1000 mL
1000 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
With 1:5 PTFE stopcock
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)