Documenti fondamentali
Z118508
Sigma-Aldrich
Scienceware® polypropylene powder funnel
top I.D. 100 mm, joint: ST/NS 24/40
Scegli un formato
1 EA
57,85 €
57,85 €
Prezzo di listino60,90 €Risparmia il 5%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
57,85 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
57,85 €
Prezzo di listino60,90 €Risparmia il 5%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F14681-0000
Lungh. stelo
 mm
D.E. stelo
 mm
D.I. sommità
100 mm
Descrizione generale
Funnels with 60° angle. Parallel stems minimize bridging of powder. Steam autoclavable at 121 °C (250 °F).
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Utile?
  2. Do the Scienceware® brand polypropylene products contain any leachable material?
    1 risposta
    1. Although Bel-Art does not specifically test their Scienceware® brand polypropylene products, they have no evidence of any problems with leachable material in the polypropylene.