Documenti fondamentali
Z416673
Supelco
Flash-chromatography assembly with threaded joints
capacity 1,000 mL, With fritted disc (porosity C), joint: ST/NS 45/40
Scegli un formato
1 EA
684,00 €
684,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
684,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
NC.05
684,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Giunto
joint: ST/NS45/40
Grado
for chromatography
tecniche
LPLC: suitable
Capacità
1,000 mL
Diam. est. × lungh. colonna
57 mm × 508 mm
Compatibilità
suitable for chromatography
Descrizione generale
Grease-free design eliminates contamination and frozen joints. Consists of column and flow controller. Order solvent reservoir separately. See the Air-Sensitive section for a description of the threaded joint.
Applicazioni
Flash chromatography is useful for rapid, preparative separations with moderate resolutions. As first described in J. Org. Chem., 43, 2923 (1978), it is commonly performed with silica gel although the use of reversed phase packings has become popular in recent years.
Linkage
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)