Documenti fondamentali
Z415863
Supelco
EZSafe® flash-chromatography column with reservoir
capacity 2,000 mL, Standard column
Scegli un formato
1 EA
472,00 €
472,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
472,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
23151816
NACRES:
NC.05
472,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
tecniche
LPLC: suitable
Dimensioni foro
2 mm
Capacità
2,000 mL
Compatibilità
suitable for chromatography
Descrizione generale
Low pressure (max. 7 psig) medium wall columns with reservoir. Greaseless PTFE insert with GL-45 screw-thread attaches flow control valve to column. Precision all-PTFE valve and drip-tip.
Note legali
EZ Safe is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)