Documenti fondamentali
SYNM250003
Synthware all-glass vacuum/inert gas manifold with solid high vacuum stopcocks
number of ports, 3, Hose Connections: Front-left-right, Rear-left-right
Sinonimo/i:
Inert gas manifold, Synthware M250003, vacuum manifold, vacuum unit
Scegli un formato
1 EA
579,00 €
579,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
579,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
579,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
number of ports 3
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware M250003
Descrizione generale
With 4 mm double oblique, high vacuum solid glass stopcocks precision ground with corresponding numbers on barrel and plug. Solid glass stopcocks have constant pressure retention devices. Beams are 22 mm O.D. with front-left-right and rear-left-right 10 mm hose connections. Distance between stopcocks is 75 mm center to center.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)