Documenti fondamentali
Z408514
Sigma-Aldrich
Scienceware® wash bottle carrier
Holds 6 x 8/16 oz bottles
Sinonimo/i:
bottle carriers, bottle holder
Scegli un formato
1 EA
68,10 €
68,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
68,10 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.17
68,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polypropylene
Caratteristiche
Holds 6 x 8/16 oz bottles
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F11640-0001
Lungh. × Largh. × Alt.
286 mm × 194 mm × 225 mm
Descrizione generale
Lightweight, PP carrier transports up to six 8 or 16 oz wash bottles. Autoclavable at 121°C. Bottles are not included.
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)