Documenti fondamentali
Z423130
Sigma-Aldrich
Scienceware® safety labeled wash bottles
Methanol
Sinonimo/i:
lab bottles, safety bottles, wash bottle
Scegli un formato
6 EA
59,50 €
59,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
6 EA
59,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.17
59,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
low-density polyethylene
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pack of 6 bottles
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F11646-0623
Capacità
500 mL
Colore
opaque
Descrizione generale
Safety Labeled wash bottles with Department of Transportation (DOT) and National Fire Protection Association (NFPA) codes and symbols, Chemical Abstract Service (CAS) number, protective equipment symbols and target organ information, for making your workplace a safer place.
Caratteristiche e vantaggi
  • Easy-to-read printed bottles
  • Wide mouth 53mm (2") bottle for easy refilling
  • Translucent, LDPE solvent-resistant; Sodium Hypochlorite is white LDPE for light-protection between 230 and 450nm; Toluene is red LDPE bottle
  • Polypropylene closures
  • Provides compliance with OSHA requirements outlined in Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)