Merck
C1937
Bottle carrier, Nalgene®
Holds 1 x 2.5 L bottle
Sinonimo/i:
carrier bottle, nalgene carrier, Nalgene 6501-2500, bottle holder, bottle storage
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Nalgene® 6501-2500
Feature:
Holds 1 x 2.5 L bottle
Material:
epoxy-coated handle, low-density polyethylene
Packaging:
pack of 1 ea
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
epoxy-coated handle, low-density polyethylene
feature
Holds 1 x 2.5 L bottle
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 6501-2500
General description
Handle locks cover while carrying.
Clear plastic cap protects bottle closure and allows identification of color-coded closure on bottles. Remove the cap with a twist and dispense without removing the bottle from the carrier.
Holds and protects standard acid and chemical bottles and permits pouring without removing the bottles.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bottle carrier, Nalgene®
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)