Vai a
C2187
Nalgene® bottle carrier for 0.5 L bottles
bright yellow, low-density polyethylene
Sinonimo/i:
bottle carriers, bottle holder, Nalgene 6505-0010, bottle organizer, bottle storage
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
166,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Nalgene® 6505-0010
Feature:
Holds 6 x 0.5 L bottle
Material:
low-density polyethylene
Packaging:
pack of 1 ea
166,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
low-density polyethylene
feature
Holds 6 x 0.5 L bottle
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 6505-0010
color
bright yellow
General description
Carrier securely holds up to six standard 500 mL bottles. Cover latches securely to base. Carriers can be stacked when empty or full.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C1937B3533Z177504
description
bright yellow, low-density polyethylene
description
Holds 1 x 2.5 L bottle
description
high-density polyethylene, capacity 500 mL, translucent, with cap
description
Holds 1 x 4 L bottle
manufacturer/tradename
Nalgene® 6505-0010
manufacturer/tradename
Nalgene® 6501-2500
manufacturer/tradename
Nalgene® 2002-0016
manufacturer/tradename
Bel-Art H16958-0000
feature
Holds 6 x 0.5 L bottle
feature
Holds 1 x 2.5 L bottle
feature
with cap
feature
Holds 1 x 4 L bottle
material
low-density polyethylene
material
low-density polyethylene , epoxy-coated handle
material
translucent , polypropylene screw closure, round bottle, polypropylene cap, high-density polyethylene
material
low-density polyethylene
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 12 ea
packaging
pack of 1 ea
color
bright yellow
color
-
color
-
color
-
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)