Documenti fondamentali
Z341797
IKA® A11 basic grinding chambers
A 11.4 grinding chamber, 1/cs
Sinonimo/i:
grinders, grinding chambers, grinding mills
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.74
Caratteristiche
CE compliant
CSA approved
Confezionamento
case of 1
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
IKA 2904100
Disponibilità
not available in USA and Canada
Misura
250 mL , effective volume
Descrizione generale
Note: Made of polycarbonate with stainless steel inlet. Not suitable for cooling with N2, only applicable with double beater A 11.6.
Note legali
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)