Documenti fondamentali
Z311014
Mettler Toledo portable pH/ion meter
Model MP120, meter with Inlab® 413 IP67 waterproof electrode
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NB.61
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Grado
CE Compliant
Descrizione
ATC range −5 - 105 °C
BNC connector
electrode condition display
multipoint calibration: display
pH/mV/T functions
Produttore/marchio commerciale
Model MP120
Disponibilità
available only in EU
Campo di misura mV
1,999
Campo di misura del pH
0.00-14.00, accuracy: 0.01, resolution: 0.01
Parametri
−5-105 °C temperature
Misura
50 mm × 90 mm × 210 mm
Batteria
AA
Descrizione generale
Meters ultrasonically welded for strength and waterproofing to IP67. Will float if dropped in water. Battery powered (batteries supplied) with approximately 500h battery life and auto shut-off after 10 min of non-use.
Caratteristiche e vantaggi
Excellent value with autostability and storage for 10 readings.
Note legali
InLab is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)