Documenti fondamentali
Z757047
Kern temperature calibration set for DBS moisture analyzer
set of 1
Sinonimo/i:
moisture sensor, moisture tester
Scegli un formato
1 SET
570,00 €
570,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 SET
570,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
570,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
set of 1
Produttore/marchio commerciale
Kern DBS-A01
Descrizione generale
Temperature calibration set DBS-A01 consists of measuring sensor and display device for use with Kern Moisture Analyzer DBS 60-3.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)