Documenti fondamentali
SYNA172440
Synthware Kjeldahl trap adapter
joint: ST/NS 24/40, Distance Between Joints: 200 mm
Sinonimo/i:
Synthware A172440, Distilling trap, Kjeldahl trap
Scegli un formato
1 EA
110,00 €
110,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
110,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
110,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
A172440
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Learn how water impurities can impact the Kjeldahl nitrogen method. Get recommendations for accurate Kjeldahl analysis and total Kjeldahl nitrogen (TKN) tests. Select the optimal water purification system.